missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DL-Xylose, MedChemExpress
Beskrivelse
DL-Xylose is an intermediate of organic synthesis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Xylose |
| CAS | 25990-60-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C5H10O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (±)-Xylos |
| Opløselighedsinformation | H2O : 125 mg/mL (832.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C[C@@H]([C@H]([C@@H](CO)O)O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.13 |
| Vis mere |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?