Få mere at vide
DL-valine, TRC
Artikelnummer. 30454243
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30454243 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30454243 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV094195500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Valine
CAS 516-06-3
Molekylær formel C5 H11 N O2
Mængde 500 mg
Synonym Valine, DL-Valine, Valine','DL- (8CI), (RS)-Valine, (±)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (±)-Valine, DL-Val, DL-α-Aminoisovaleric acid, NSC 9755
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
SMIL CC(C)C(N)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3-methylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Formel vægt 117.079