Få mere at vide
DL-Valine, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Valine |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 117.15 |
| Grad | Ekstra ren |