Få mere at vide
DL-Valine, MP BIOMEDICALS
Artikelnummer. 11457451 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457451 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11457451 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210322990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00 DKK
    1551.51 DKK / 500g
    Spare 78.49 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
  • DL-Valine
  • 99 %
  • 500 g
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-amino-3-methylbutanoic acid
CAS 516-06-3
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Mængde 500 g
Procent renhed 99%