Få mere at vide
DL-valin methylester hydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322556
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322556 25 g 25g
11312556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06526.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5619-05-6 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5619-05-6
MDL nummer MFCD00066118
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Valine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Molekylær formel C6H14ClNO2
Beilstein 3912090
Synonym dl-valine methyl ester hydrochloride, h-dl-val-ome.hcl, methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-d-val-ome.hcl, methyl dl-valinate hydrochloride, d,l-valine methyl ester hydrochloride, h-d-val-ome*hcl, h-val-ome??hcl, acmc-209fna, acmc-209ncl
InChI nøgle KUGLDBMQKZTXPW-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.COC(=O)C(N)C(C)C
IUPAC navn methyl-2-amino-3-methylbutanoat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 167.63
Mængde 25 g
PubChem CID 12498813
Formel vægt 167.64
Procent renhed 99%