Få mere at vide
DL-valin methylester hydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312556
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312556 5 g 5g
11322556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06526.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5619-05-6 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5619-05-6
MDL nummer MFCD00066118
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Valine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Molekylær formel C9H12O2
Beilstein 3912090
Synonym 2,6-dimethoxytoluene, benzene, 1,3-dimethoxy-2-methyl, 2-methyl-1,3-bis methyloxy benzene, 1,3-dimethoxy-2-methylbenzol, pubchem4545, acmc-1aqu0, 3-chloro-6-hydroxybiphenyl, 1,3-dimethoxy-2-methyl-benzene, #
InChI nøgle FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=CC=C1OC)OC
IUPAC navn 1,3-dimethoxy-2-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Mængde 5 g
PubChem CID 79755
Formel vægt 167.64
Procent renhed 99%