Få mere at vide
DL-Valin ethylester hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11344825
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344825 25 g 25g
11334825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17906.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 23358-42-1 | C7H16ClNO2 | 181,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23358-42-1
Molekylær formel C7H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.66
MDL nummer MFCD00067542
InChI nøgle PQGVTLQEKCJXKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-valine ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-dl-val-oet.hcl, ethyl dl-valinate hydrochloride, valine ethyl ester, hydrochloride, ethyl dl-valinate hcl, acmc-20al3t, acmc-209ta5, +/--valine ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-azanyl-3-methyl-butanoate hydrochloride
PubChem CID 13000942
IUPAC navn ethyl-2-amino-3-methylbutanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.CCOC(=O)C(N)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Valine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∼94 °C
Beilstein 3912411
Mængde 25 g
Formel vægt 181.66
Procent renhed 99%