Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-valin, 99 %
Artikelnummer. 11482768
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482768 2500 g 2500g
11462768 100 g 100g
11472768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482768 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16756.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 516-06-3 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 516-06-3
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00004267
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
IUPAC navn 2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Valine
Smeltepunkt ∼296 °C (sublimation)
Beilstein 506689
Merck Index 14,9909
Mængde 2500 g
Formel vægt 117.15
Procent renhed 99%