Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Valine, 99+%, for biokemi
Artikelnummer. 10428150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10428150 50 g Plastflaske 50g
10183850 250 g Plastflaske 250g
10006333 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10428150 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 172100500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 516-06-3 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 516-06-3
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00004267
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
IUPAC navn 2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Valine
Smeltepunkt 283,5 °C til 285,0 °C
Navn note 99+%
Farve Hvid
Klor (Cl) 400 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,2% maks. (105 °C, 3 timer)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 430
Merck Index 14, 9909
Transmission 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1 cm celle
Sulfat aske 0,2% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 68 g/L. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselig i kold alkohol og ether, opløselig i mineralsyrer, uopløselig i organiske opløsningsmidler, let opløselig i benzen, ethanol
Tæthed 1.3100g/mL
Mængde 50 g
Formel vægt 117.15
Procent renhed ≥99%
Specifik vægtfylde 1.31
Grad Biokemisk
Fysisk form Krystallinsk pulver