Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Valine, +99 %
Artikelnummer. 10006333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 10006333
Brand: Thermo Scientific Chemicals 172100010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 516-06-3 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 516-06-3
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00004267
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
IUPAC navn 2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Valine
Smeltepunkt 283.5°C to 285.0°C
Navn note 99+%
Farve Hvid
Klor (Cl) 400ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 430
Merck Index 14, 9909
Transmission 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Sulfat aske 0.2% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 68g/L. Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol and ether, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, slightly soluble in benzene, ethanol
Tæthed 1.3100g/mL
Mængde 1 kg
Formel vægt 117.15
Procent renhed ≥99%
Specifik vægtfylde 1.31
Grad Biokemisk
Fysisk form Krystallinsk pulver