missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DL-Valine-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Valine-2-D |
| CAS | 14246-21-0 |
| Molekylær formel | C5 D H10 N O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Valine-2-d (9 CI, ACI), DL-Valine-2-d (ZCI), Valine-2-d, DL- (8 CI), DL-(α-2 H)Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic-2-d acid, DL-Valine-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4 H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i4D |
| SMIL | [2 H]C(N)(C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2-deuterio-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.1525 |
| Formel vægt | 118.0853 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?