Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-tyrosin, 98 %
Beskrivelse
Tyrosinen i denne diæt blev mærket ved at tilføje en mængde syntetisk, isotopisk dl-tyrosin til den, svarende til det dobbelte af den mængde, der allerede findes i maden. Inkorporering af totalt C14 i muskelprotein blev reduceret i 186 dages inficerede mus fodret med dl-tyrosin-2-C-14 sammenlignet med muskelproteiner opnået fra ikke-inficerede dyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Denne diæts tyrosin blev mærket ved at tilføje en mængde syntetisk, isotopisk dl-tyrosin til den, svarende til det dobbelte af den mængde, der allerede findes i maden. Inkorporering af totalt C14 i muskelprotein blev reduceret i 186 dages inficerede mus fodret med dl-tyrosin-2-C-14 sammenlignet med muskelproteiner opnået fra ikke-inficerede dyr.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Tyrosine |
| Smeltepunkt | ∼325 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 515881 |
| Merck Index | 14,9839 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 181.19 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- DL-Tyrosine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: DL-Tyrosine