Få mere at vide
DL-tryptophanamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499808
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499808 250 mg 250mg
15479808 1 g 1g
15489808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63227.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6720-02-1 | C11H13N3O | 203.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6720-02-1
Molekylær formel C11H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 203.25
MDL nummer MFCD03826622
InChI nøgle JLSKPBDKNIXMBS-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 89366
IUPAC navn 2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propanamid
SMIL NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Tryptophanamide
Farve Hvid
Synonym 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide, h-dl-trp-nh2, alpha-amino-1h-indole-3-propanamide, tryptophan amide, dl-tryptophanamide, d,l-tryptophanamide, l-tryptophanamide, 9, h-dl-trp-nh hcl, dl-trytophan amide hydrochloride, 1h-indole-3-propanamide,a-amino
Mængde 250 mg
Formel vægt 203.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver