Få mere at vide
DL-Tryptophan-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Tryptophan-d8 |
| CAS | 1233395-85-1 |
| Molekylær formel | C11 D8 H4 N2 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Tryptophan-α,β,β,2,4,5,6,7-d8 (ACI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13 H,5,12H2,(H,14,15)/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2,6 D,9 D |
| SMIL | [2 H]c1[nH]c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1 H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.2745 |
| Formel vægt | 212.1401 g/mol |
| Vis mere |