Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-tryptofan, 99 %
Artikelnummer. 11342296
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342296 100 g 100g
11322296 5 g 5g
11332296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342296 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L05936.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1422.90 DKK
    1168.65 DKK / 100g
    Spare 254.25 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
DL-Tryptofan, CAS # 54-12-6, er en α-aminosyre, der almindeligvis bruges til syntese af proteiner. Det er en essentiel aminosyreforløber for dannelsen af serotonin, melatonin og vitamin B3. | CAS: 54-12-6 | C11H12N2O2 | 204,23 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Generel beskrivelse
•DL-tryptophan er enα -aminosyre og en essentiel aminosyre forløber for serotonin, melatonin og vitamin B3
Anvendelse
•DL-tryptophan viser antioxidant aktivitet• Det har en rolle som en Daphnia magna-metabolit
•Det er blevet undersøgt i in vitro undersøgelser for at evaluere de antimikrobielle og immunregulerende funktioner på indolamin 2,3-dioxygenase
•Det er blevet brugt som et medium supplement i Psilocybe atrobrunnea og Psilocybe serbica til syntese af forbindelser
•Det kan bruges som et medium tilskud til dyrkning af gær
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-12-6
Molekylær formel C11H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 204.23
MDL nummer MFCD00064339
InChI nøgle QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-tryptophan, 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, racemic tryptophan, dl-trytophane, dl-trytophan, +--tryptophan, h-dl-trp-oh, dl-3beta-indolylalanine, dl-tryptophane, tryptophan .
PubChem CID 1148
ChEBI CHEBI:27897
IUPAC navn 2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Tryptophan
Smeltepunkt ∽280 °C (dekomponering)
Beilstein 86196
Opløselighedsinformation Opløseligt vand i vand. 10 g/L (20 °C), Hcl og alkalier. Sparsomt opløseligt i alkohol.
Mængde 100 g
Formel vægt 204.23
Procent renhed 99%