Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-tryptofan, 98 %
Artikelnummer. 10008581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10008581 25 g Plastflaske 25g
10100552 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10008581 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 172110250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54-12-6 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-12-6
Molekylær formel C11H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 204.23
MDL nummer MFCD00064339
InChI nøgle QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-tryptophan, 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, racemic tryptophan, dl-trytophane, dl-trytophan, +--tryptophan, h-dl-trp-oh, dl-3beta-indolylalanine, dl-tryptophane, tryptophan .
PubChem CID 1148
ChEBI CHEBI:27897
IUPAC navn 2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Tryptophan
Navn note 99%
Farve Beige til hvid eller gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Tab ved tørring 0.8% max. (105°C, 3 hrs) (vacuum)
Andre aminosyrer (TLC) Not detected
Emballage Plastflaske
Beilstein 22, 550
Mængde 25 g
Formel vægt 204.23
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver