Få mere at vide
DL-tropisk syre, 98%
Beskrivelse
Det er et laboratoriereagens, der bruges i den kemiske syntese af atropin og hyoscyamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er et laboratoriereagens, der bruges i den kemiske syntese af atropin og hyoscyamin.
Opløselighed Opløseligt i vand (20 g/L) ved 20
C, ethanol, ether, alkohol og °methanol (0,1 g/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | DL-Tropic acid |
| Smeltepunkt | 117°C to 119°C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2209199 |
| Merck Index | 14,9779 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (20g/L) at 20°C,ethanol,ether,alcohol,and methanol (0.1g/ml). |
| Formel vægt | 166.18 |
| Procent renhed | 98% |
Safety and Handling
- DL-Tropic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.