Få mere at vide
DL-tropinsyre, 97%
Artikelnummer. 10523691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10523691 25 g Glasflaske 25g
10530902 5 g Glasflaske 5g
10579053 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10523691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140550250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 552-63-6 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-63-6
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00004255
InChI nøgle JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYNA-N
Synonym tropic acid, dl-tropic acid, 2-phenylhydracrylic acid, 3-hydroxy-2-phenylpropionic acid, +--tropic acid, tropate, alpha-hydroxymethyl benzeneacetic acid, beta-hydroxyhydratropic acid, hydracrylic acid, 2-phenyl, alpha-hydroxymethyl phenylacetic acid
PubChem CID 10726
ChEBI CHEBI:30765
IUPAC navn 3-hydroxy-2-phenylpropansyre
SMIL OCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Tropic acid
Smeltepunkt 117,0 °C til 120,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(CH2OH)CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 10, 261
Merck Index 15, 9958
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, let opløselig i benzen, praktisk talt uopløselig i petroleumsether
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver