Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-alfa-tocopherylacetat, 98%
Artikelnummer. 10298663 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10298663 5 g Glasflaske 5g
10015800 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10298663 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 421070050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472,75 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7695-91-2
Molekylær formel C31H52O3
Molekylvægt (g/mol) 472.75
MDL nummer MFCD00072042
InChI nøgle ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC navn [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]acetat
SMIL CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-α-Tocopheryl acetate
Farve Grøn til gul
Flammepunkt 257 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 9653
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 472.75
Procent renhed 98%
Fysisk form Viskøs væske