Få mere at vide
DL-α-Tocopherol acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448716
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16448716 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16448716 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1278A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress DL-α-Tocopherol acetate is a vitamin E derivative which is often included in the formulations of enteral nutrition.
DL-α-Tocopherol acetate is a vitamin E derivative which is often included in the formulations of enteral nutrition.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-α-Tocopherol acetate
CAS 52225-20-4
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H52O3
Mængde 100 mg
Synonym Vitamin E acetate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.53 mM)
SMIL CC(CCC[C@H](CCC[C@H](CCC[C@@]1(CCC2=C(C(OC(C)=O)=C(C(C)=C2O1)C)C)C)C)C)C.CC(CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCC[C@@]3(C)CCC4=C(C(OC(C)=O)=C(C(C)=C4O3)C)C)C
Molekylvægt (g/mol) 472.74
Formel vægt 472.74
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Oil
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation