Få mere at vide
DL-Threonin,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443451 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443451 1 kg 1kg
11413451 10 g -
11423451 25 g -
11433451 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11443451 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210305091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11740.00 DKK
    11181.88 DKK / 1kg
    Spare 558.12 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 80-68-2
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00063722
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Synonym dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
PubChem CID 205
ChEBI CHEBI:38263
SMIL C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Threonine
Farve Hvid
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxybutansyre
Mængde 1 kg
Formel vægt 119.1
Procent renhed >99%
Fysisk form Pulver