Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Threonine |
| Arsen (As) | 2 ppm maks. |
| Farve | Hvid |
| Klor (Cl) | 200 ppm maks. |
| Tungmetaller (som Pb) | 10 ppm maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Tab ved tørring | 0,2% maks. (1 g, 105 °C, 3 timer) |
| Andre aminosyrer | (TLC) Består testen |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |