Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Threonin, 99,5 %
Artikelnummer. 10193470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10193470
Brand: Thermo Scientific Chemicals 138941000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-68-2
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00063722
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Synonym dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
PubChem CID 205
ChEBI CHEBI:38263
SMIL C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Threonine
Arsen (As) 2ppm max.
Farve Hvid
Klor (Cl) 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.5%
Tab ved tørring 0.2% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Andre aminosyrer (TLC) Passes Test
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 514
Merck Index 10, 9229
Sulfat aske 0.1% max.
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxybutansyre
Mængde 100 g
Formel vægt 119.12
Procent renhed 98.0 to 101.0% (on dried substance)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller