Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Threonin, 99 %
Artikelnummer. 11453294
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453294 100 g 100g
11443294 25 g 25g
11463294 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453294 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10606.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
DL-Threonin bruges som en polær essentiel aminosyre. Det tjener som en forløber for glycin samt bruges i biosyntesen af proteiner. Yderligere bruges det til biokemisk forskning. Ud over dette bruges det som en ernæringsforstærker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-Threonin bruges som en polær essentiel aminosyre. Det tjener som en forløber for glycin samt bruges i biosyntesen af proteiner. Yderligere bruges det til biokemisk forskning. Ud over dette bruges det som en ernæringsforstærker.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-68-2
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00063722
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Synonym dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
PubChem CID 205
ChEBI CHEBI:38263
SMIL C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Threonine
Smeltepunkt ∼244 °C (dekomponering)
Beilstein 1721647
Merck Index 14,9380
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxybutansyre
Mængde 100 g
Formel vægt 119.12
Procent renhed 99%