missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DL-threo-Droxidopa, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-threo-Droxidopa |
| CAS | 3916-18-5 |
| Molekylær formel | C9 H11 N O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | D-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, (βS)-rel-, DL-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, threo-, Serine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, DL-threo- (8CI), rel-(βS)-β,3-Dihydroxy-D-tyrosine, DL-threo-3,4-Dihydroxyphenylserine, DL-threo-DOPS, DL-threo-Dihydroxyphenylserine, threo-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid, DL-threo-Droxidopa |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8+/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H]([C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3R)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.19 |
| Formel vægt | 213.0637 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?