Learn More
DL-threo-Beta-Phenylserine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | DL-threo-beta-Phenylserine |
| CAS | 7695-56-9 |
| Molekylær formel | C9 H11 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, rel-(βS)-β-Hydroxy-D-phenylalanine, DL-threo-3-Phenylserine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13) |
| SMIL | NC(C(O)c1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-hydroxy-3-phenyl-propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.19 |
| Formel vægt | 181.0739 |