missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-threo-Beta-Phenylserine, TRC

Artikelnummer. 30342785
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342785 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4061785MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-threo-beta-Phenylserine
CAS 7695-56-9
Molekylær formel C9 H11 N O3
Mængde 5 mg
Synonym 2-Amino-3-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, rel-(βS)-β-Hydroxy-D-phenylalanine, DL-threo-3-Phenylserine
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13)
SMIL NC(C(O)c1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxy-3-phenyl-propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Formel vægt 181.0739
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.