Få mere at vide
DL-threo-beta-(3,4-Methylenedioxyphenyl)serine-13C2,15N Acetate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-threo-beta-(3,4-Methylenedioxyphenyl)serine-13C2,15N Acetate Salt |
| CAS | 1329610-57-2 |
| Molekylær formel | C1013C2H1515NO7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (R,S)-rel-α-Amino-β-hydroxy-1,3-benzodioxole-5-propanoic Acid-13C2,15N Acetate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO5.C2H4O2/c11-8(10(13)14)9(12)5-1-2-6-7(3-5)16-4-15-6;1-2(3)4/h1-3,8-9,12H,4,11H2,(H,13,14);1H3,(H,3,4)/t8-,9+;/m1./s1/i8+1,10+1,11+1; |
| SMIL | [15NH2][13C@@]([H])([13C](O)=O)[C@](O)([H])C1=CC(OCO2)=C2C=C1.OC(C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.23 |