Få mere at vide
DL-threo-2-methylisocitrate sodium, MedChemExpress
Beskrivelse
DL-threo-2-methylisocitrate is a substrate of isocitrate lyase 1(ICL1).
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | DL-threo-2-methylisocitrate sodium |
| Fysisk form | Solid |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H14Na6O14 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (183.76 mM; Need ultrasonic) ∣ |
| SMIL | O[C@@](C)(C([O-])=O)[C@@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.O[C@](C)(C([O-])=O)[C@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 544.19 |
| Show More |