Få mere at vide
DL-Thioctinsyre, 98%
Artikelnummer. 11321687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321687 5 g 5g
11409820 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04711.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.10 DKK
    507.65 DKK / 5g
    Spare 109.45 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
DL-Thioctic acid, CAS # 1077-28-7, er en antioxidant og coenzym, der er vigtig for enzymers aktivitet. | CAS: 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 206,32 g/mol
DL-Thioctisk syre spiller en væsentlig rolle i den aerobe stofskifte. Derudover fungerer den som en skraldemand af frie radikaler.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
• DL-Thioctic syre stammer fra oktansyre og er blevet beskrevet som et antioxidant coenzym, der er vigtigt for aktiviteten af enzymkomplekser, herunder pyruvatdehydrogenase og glycindecarboxylase.
Anvendelse
• DL-Thioctic acid er blevet brugt i studier til at øge insulinfølsomheden og stimulere glukoseoptagelsen i fedt- og muskelceller in vitro
• DL-Thioctic acid spiller en væsentlig rolle i aerob metabolisme
• Det er blevet brugt som en fri radikal skrotningsforbindelse
• Det kan også hjælpe med at reparere oxidativ skade gennem øget antal endogene antioxidanter, herunder vitaminerne C, vitamin E og glutathion
• Den kan inducere apoptose gennem caspase-uafhængige og caspase-afhængige veje, en proces medieret af intracellulær Ca2+
• DL-Thioctic syre har evnen til at påvirke forskellige cellulære biologiske veje, da den kan øge glutathionsyntesen og modulere transkriptionsfaktoraktiviteten, primært nukleær faktor kappa B (NF-Bκ)
• Det kan mindske fagocytosen af myelin ved makrofager
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1077-28-7
Molekylær formel C8H14O2S2
Molekylvægt (g/mol) 206.32
MDL nummer MFCD00005474
InChI nøgle AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
PubChem CID 864
ChEBI CHEBI:16494
IUPAC navn 5-(1,2-dithiolan-3-yl)pentanoic acid
SMIL OC(=O)CCCCC1CCSS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Thioctic acid
Smeltepunkt 59 °C til 63 °C
Kogepunkt 160 °C til 165 °C
Mængde 5 g
Beilstein 81853
Merck Index 14,9326
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol, ethanol, diethylether og kloroform. Uopløselig i vand.
Formel vægt 206.33
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Thioctic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Thioctic acid