Få mere at vide
DL-Theanine, TRC
Artikelnummer. 30455623
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30455623 5 mg -
30452046 25 mg -
30455591 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455623 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4054985MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34271-54-0
Molekylær formel C7H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Synonym Glutamine, N-ethyl- (9CI, ACI), DL-Glutamine, N-ethyl- (ZCI), Glutamine, N-ethyl-, DL- (8CI), N-Ethylglutamine (ACI), 2-Amino-5-(ethylamino)-5-oxopentanoic acid, DL-Theanine, N-Ethyl-DL-glutamine
IUPAC navn 2-amino-5-(ethylamino)-5-oxopentansyre
SMIL CCNC(=O)CCC(N)C(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale DL-Theanine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Formel vægt 174.1004
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.