Få mere at vide
DL-Theanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Theanine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vægt | 174.1004 |