missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-Tetrahydropalmatine, TRC

Artikelnummer. 30409076
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409076 1 g
30412511 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2942001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2934-97-6
Molekylær formel C21 H25 N O4
Molekylvægt (g/mol) 355.43
Synonym 6H-Dibenzo[a,g]quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-, 6H-Dibenzo[a,g]quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-, (±)-, Berbine, 2,3,9,10-tetramethoxy-, (±)- (8CI), DL-Berbine, 2,3,9,10-tetramethoxy- (6CI), (R,S)-Tetrahydropalmatine, (±)-Corydalis B, (±)-Tetrahydropalmatine, 5,8,13,13a-Tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizine, DL-Tetrahydropalmatine, THP, Tetrahydropalmatine, dl-Tetrahydropalmatine
IUPAC navn 2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[3,2-a]isoquinoline
SMIL COc1cc2CCN3Cc4c(CC3c2cc1OC)ccc(OC)c4OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-Tetrahydropalmatine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3
Formel vægt 355.1784
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.