Få mere at vide
Dl-tert-leucin, TRC
Artikelnummer. 30010122
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010122 100 mg
30004219 250 mg
30006578 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010122 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL330205100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33105-81-6
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.17
IUPAC navn 2-amino-3,3-dimethylbutansyre
SMIL CC(C)(C)C(N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dl-tert-leucine
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)
Mængde 100 mg
Formel vægt 131.0946