Få mere at vide
DL-tert-Leucin, 95%
Artikelnummer. 15439438
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439438 5 g 5g
15429438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63007.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 33105-81-6 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33105-81-6
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00065933
InChI nøgle NPDBDJFLKKQMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-tert-leucine, dl-tert-butylglycine, tert-butylglycine, h-dl-tle-oh, tert-leucine, 3-methylvaline, 2-amino-3,3-dimethyl-butyric acid, 3-methyl valine, t-butylglycine, dl-t-butylglycine
PubChem CID 306131
ChEBI CHEBI:72770
IUPAC navn 2-amino-3,3-dimethylbutansyre
SMIL CC(C)(C)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-tert-Leucine
Smeltepunkt >300 °C (dekomponering)
Beilstein 1721823
Mængde 5 g
Formel vægt 131.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof