Få mere at vide
DL-tert-butyl hydrazodicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30387204
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30387204 1 g
1 options
Artikelnummer. 30387204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4228051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-tert-Butyl Hydrazodicarboxylate
CAS 16466-61-8
Molekylær formel C10H20N2O4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H20N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,13)(H,12,14)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 232.27
Formel vægt 232.1423