Få mere at vide
Dl-Tartaric Acid, TraceSELECT™, ≥99.9995% (Metals basis), Solstice
Artikelnummer. 15631200 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15631200 25 g Poly bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 15631200 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1281925G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dl-Tartaric Acid
CAS 133-37-9
Smeltepunkt 210°C to 212°C
Molekylær formel C4H6O6
Lineær formel HOOC(CHOH)2COOH
MDL nummer MFCD00071626
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1725148
Synonym dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2,3-dihydroxybutanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 150.09
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
Formel vægt 150.09g/mol
Procent renhed ≥99.9995% (metals basis)
Grad TraceSELECT
Mængde 25 g
Flammepunkt 210°C (410°F)
Emballage Poly bottle
Fysisk form Solid