Få mere at vide
DL-Vinsyre, 99%
Artikelnummer. 11423454
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423454 250 g 250g
11498950 500 g 500g
11413454 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423454 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10683.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 133-37-9 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
DL-vinsyre bruges som synergist til antioxidanter, emulgator, sekvestreringsmiddel og smagsstof. Det er også tilsat citronsyre for at fremstille brusende salte, og derved forbedre smagen af oral medicin. Det bruges også i pigmenter, proceshjælpemidler, blæk, toner og farvestoffer. Det fungerer som et chelateringsmiddel i metal- og landbrugsindustrien. Desuden bruges det som smøremiddel og fedt. Det blandes med natriumbicarbonat og bruges som hævemiddel i madlavning. I den farmaceutiske industri anvendes det til fremstilling af tandstensbrækmiddel, som bruges i hostesirup som slimløsende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-vinsyre bruges som synergist til antioxidanter, emulgatorer, sekvestreringsmidler og smagsstoffer. Det er også tilsat citronsyre for at fremstille brusende salte, og derved forbedre smagen af oral medicin. Det bruges også i pigmenter, proceshjælpemidler, blæk, toner og farvestoffer. Det fungerer som et chelateringsmiddel i metal- og landbrugsindustrien. Desuden bruges det som smøremiddel og fedt. Det blandes med natriumbicarbonat og bruges som hævemiddel i madlavning. I den farmaceutiske industri anvendes det til fremstilling af tandstensbrækmiddel, som bruges i hostesirup som slimløsende middel.
Opløselighed Opløselig i vand, alkohol, mineralsyrer og baser
.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133-37-9
Molekylær formel C4H6O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00071626
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
IUPAC navn 2,3-dihydroxybutandisyre
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Tartaric acid
Smeltepunkt 210°C to 212°C (decomposition)
Beilstein 1725148
Merck Index 14,9069
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,mineral acids and alkalies.
Formel vægt 150.09
Procent renhed 99%
Mængde 250 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Tartaric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Tartaric acid
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.