Få mere at vide
DL-Tartarinsyre, 99,5%
Artikelnummer. 11915061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11915061 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10676924 100 g Plastflaske 100g
10487330 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11915061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137870025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 133-37-9 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133-37-9
Molekylær formel C4H6O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00071626
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
IUPAC navn 2,3-dihydroxybutandisyre
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Tartaric acid
Smeltepunkt 200,0 °C til 206,0 °C
Farve Hvid
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt 210 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 0,5% maks.
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 99.50%
Lineær formel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, uopløselig i kloroform
Formel vægt 150.09
Procent renhed 99.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Tartaric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.