Få mere at vide
DL-Serine, TRC
Artikelnummer. 30421091
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421091 50 g
30415305 1 g
30416904 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421091 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS27098050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-84-1
Molekylær formel C3 H7 N O3
Molekylvægt (g/mol) 105.09
Synonym Serine (9CI, ACI), DL-Serine (ZCI), Serine, DL- (8CI), (±)-Serine, 2-Azaniumyl-3-hydroxypropanoate, DL-Ser, NSC 9960
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL NC(CO)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Serine
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Mængde 50 g
Formel vægt 105.0426