Få mere at vide
DL-Serine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Serine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7) |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 105.0426 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |