Få mere at vide
dl-Serine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Serine |
| Smeltepunkt | 239°C (Decomposition) |
| CAS | 302-84-1 |
| MDL nummer | MFCD00064223 |
| Synonym | DL-Serine, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid, Ser, DL-Serine |
| Tæthed | 1.537 g/cm3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.09 |
| Mængde | 100 g |
| Grad | Research |