Få mere at vide
DL-Serin, ikke-animalsk, ≥98,5%
Artikelnummer. 15885328 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15885328 1 kg Plastflaske 1kg
15825188 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15885328 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J21486.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-84-1
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
MDL nummer MFCD00064223
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Serine
Smeltepunkt ∼240 °C (dekomponering)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH2OHCHNH2COOH
Beilstein 1721402
Mængde 1 kg
Formel vægt 105.09
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver