Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Serin methylesterhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10194590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10194590 10 g Glasflaske 10g
10178033 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10194590 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 207450100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
C4H9NO3·HCl
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C4H9NO3·HCl
MDL nummer MFCD00012593
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Serine methyleester hydrochloride
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Beilstein 04, 512
Mængde 10 g
Formel vægt 155.58
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver