Få mere at vide
DL-Serin methylester hydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11491608
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491608 10 g 10g
11401618 50 g 50g
11411618 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13904.09
CAS: 5619-04-5 | C4H10ClNO3 | 155,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5619-04-5
Molekylær formel C4H10ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 155.58
MDL nummer MFCD00012593
InChI nøgle NDBQJIBNNUJNHA-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-serine methyl ester hydrochloride, h-dl-ser-ome.hcl, methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, hydrochloride, methyl dl-serinate hcl, d,l-serine methyl ester hydrochloride, zlchem 219, dl-serinemethylesterhydrochloride, h-ser-ome??hcl, pubchem10908
PubChem CID 517373
IUPAC navn methyl-2-amino-3-hydroxypropanoat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C(CO)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Serine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∼134 °C (dekomponering)
Beilstein 6067970
Mængde 10 g
Formel vægt 155.58
Følsomhed Fugtfølsom
Procent renhed ≥98%