Få mere at vide
DL-Serine methyl ester hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 11411618
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11411618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13904.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5619-04-5 | C4H10ClNO3 | 155.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5619-04-5
Molekylær formel C4H10ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 155.58
MDL nummer MFCD00012593
InChI nøgle NDBQJIBNNUJNHA-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-serine methyl ester hydrochloride, h-dl-ser-ome.hcl, methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, hydrochloride, methyl dl-serinate hcl, d,l-serine methyl ester hydrochloride, zlchem 219, dl-serinemethylesterhydrochloride, h-ser-ome??hcl, pubchem10908
PubChem CID 517373
IUPAC navn methyl-2-amino-3-hydroxypropanoat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C(CO)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Serine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∼134°C (decomposition)
Beilstein 6067970
Mængde 250 g
Formel vægt 155.58
Følsomhed Moisture sensitive
Procent renhed ≥98%