Få mere at vide
DL-Serine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449416
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16449416 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16449416 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0507
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress DL-Serine, a fundamental metabolite, is a mixture of D-Serine and L-Serine. DL-Serine has antiviral activity against the multiplication of tobacco mosaic virus (TMV).
DL-Serine, a fundamental metabolite, is a mixture of D-Serine and L-Serine. DL-Serine has antiviral activity against the multiplication of tobacco mosaic virus (TMV).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Serine
Fysisk form Solid
CAS 302-84-1
Farve White to Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H7NO3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation H2O : 33.33 mg/mL (317.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMIL NC(CO)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 105.09
Formel vægt 105.09
Procent renhed 97.0%