Få mere at vide
DL-Serine Hydrazide Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 17943035
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17943035 5 g
17940505 25 g
17931225 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17943035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2710155G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55819-71-1
Molekylær formel C3 H9 N3 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 155.58
Synonym Serine, hydrazide, monohydrochloride (9CI), DL-Serine, hydrazide, monohydrochloride, DL-Serine hydrazide hydrochloride
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxypropanehydrazide;hydrochloride
SMIL Cl.NNC(=O)C(N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-Amino-3-hydroxypropanohydrazide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H9N3O2.ClH/c4-2(1-7)3(8)6-5;/h2,7H,1,4-5H2,(H,6,8);1H
Mængde 5 g
Formel vægt 155.0462