Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-serin, 99 %
Beskrivelse
DL-Serin bruges til syntese af nye tryptolinderivater som IDO-hæmmere (indolamin 2,3-deoxygenase) til potentiel brug i Alzheimers behandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3-deoxygenase) til potentiel brug i Alzheimers behandling.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Serine |
| Smeltepunkt | ∼240 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 1721402 |
| Merck Index | 14,8460 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 105.09 |
| Procent renhed | 99% |