Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-serin, 99 %
Artikelnummer. 11482188
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482188 100 g 100g
11492188 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482188 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A15184.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.40 DKK
    429.65 DKK / 100g
    Spare 100.75 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
DL-Serin bruges til syntese af nye tryptolinderivater som IDO-hæmmere (indolamin 2,3-deoxygenase) til potentiel brug i Alzheimers behandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser DL-serin bruges i syntesen af nye tryptolinderivater som IDO-hæmmere (indolamin
2,3-deoxygenase) til potentiel brug i Alzheimers behandling.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-84-1
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
MDL nummer MFCD00064223
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Serine
Smeltepunkt ∼240 °C (dekomponering)
Beilstein 1721402
Merck Index 14,8460
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 100 g
Formel vægt 105.09
Procent renhed 99%